Learn More
2-(1 -Adamantyl)propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641426
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10641426 5 g 5 Gramm
10611303 250 mg 250 Milligramm
10475512 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10641426 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. NRB01891DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 775-64-4
Summenformel C13H22O
Molekulargewicht (g/mol) 194.32
MDL-Nummer MFCD00167855
InChI-Schlüssel WBKAUEBLTWRERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantan-1-yl-propan-2-ol, 2-1-adamantyl propan-2-ol, 2-adamantan-1-yl propan-2-ol, 2-1-adamantyl-2-propanol, 2-adamantanylpropan-2-ol, pubchem14445, maybridge1_005546, 2-1-adamantly-2-propanol, 2-1-adamantyl-propan-2-ol
PubChem CID 300814
SMILES CC(C)(O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Adamantyl)propan-2-ol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
IUPAC-Name 2-(Adamantan-1-yl)propan-2-ol
Formelmasse 194.32
Reinheit (%) 97%