Learn More
2-(1-Benzyl-4-piperidinyloxy)-N,N-dimethylacetamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11474890
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11474890 250 mg 250 Milligramm
11484890 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11474890
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50857.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902836-18-4
Summenformel C16H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 276.38
MDL-Nummer MFCD08061032
InChI-Schlüssel WYGXZOIPPPSCFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-benzylpiperidin-4-yloxy-n,n-dimethylacetamide, 2-1-benzy-4-piperidinyloxy-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl-2-1-benzyl 4-piperidyloxy acetamide, 2-1-benzylpiperidin-4-yl oxy-n,n-dimethylacetamide
PubChem CID 24208843
IUPAC-Name 2-(1-Benzylpiperidin-4-yl)oxy-N,N-Dimethylacetamid
SMILES CN(C)C(=O)COC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Benzy-4-piperidinyloxy)-N,N-dimethylacetamide
Menge 250 mg
Formelmasse 276.38