Learn More
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanon, 85+%, cont. CA 10 %2-Cyclohexylidenecyclohexanon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392267
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11392267 25 g 25 Gramm
11302277 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11392267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09798.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1502-22-3 | C12H18O | 178.28 g/mol
It is a perfuming agent. It is used for special solvents and as a raw material in agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein Duftstoff. Wird für spezielle Lösungsmittel und als Rohstoff in Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1502-22-3
Summenformel C12H18O
Molekulargewicht (g/mol) 178.28
MDL-Nummer MFCD00013796
InChI-Schlüssel GVNVAWHJIKLAGL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-1-cyclohexenyl cyclohexanone, chch, 2-cyclohexenylcyclohexanone, 2-1-cyclohexen-1-yl cyclohexan-1-one, 1,1'-bi cyclohexan-1-en-2-one, cyclohexanone, 2-1-cyclohexen-1-yl, 2-cyclohex-1-enyl cyclohexanone, 2-cyclohex-1-en-1-yl cyclohexan-1-one, 2-1-cyclohexen-1-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-cyclohexenyl
PubChem CID 101175
SMILES O=C1CCCCC1C1=CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone
Dichte 0.998
Siedepunkt 265°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt enthält ≈10 % 2-Cyclohexylidencyclohexanon
Brechungsindex 1.506
Menge 25 g
Beilstein 1308501
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
IUPAC-Name 2-(Cyclohexen-1-yl)cyclohexan-1-on
Formelmasse 178.28
Reinheit (%) ≥85%