Learn More
2-(1-Hydroxyethyl) Promazin-Sulfoxid (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30133382
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133382 100 mg 100 Milligramm
30006504 10 mg 10 Milligramm
30010670 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133382 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH942290100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C19H24N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 344.47
Synonym 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide
IUPAC-Name 1-[10-[3-(Dimethylamino)Propyl]-5-Oxophenothiazin-2-yl]ethanol
SMILES CC(O)c1ccc2c(c1)N(CCCN(C)C)c3ccccc3S2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2O2S/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)24(19)23/h4-5,7-10,13-14,22H,6,11-12H2,1-3H3
Formelmasse 344.1558
Reinheit (%) >95%