Learn More
2-(1-Hydroxyethyl) Promazin, TRC
Artikelnummer. 30135412
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135412 25 mg 25 Milligramm
30012305 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135412 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94229525MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73644-43-6
Summenformel C19 H24 N2 O S
Molekulargewicht (g/mol) 328.47
Synonym 10-[3-(Dimethylamino)propyl]-α-methyl-10H-phenothiazine-2-methanol, Phenothiazine-2-methanol, 10-(3-dimethylaminopropyl)-α-methyl- (6CI), 10-[3-(Dimethylamino)propyl]-α-methyl-10H-phenothiazine-2-methanol, Dihydroacepromazine, 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine
IUPAC-Name 1-[10-[3-(Dimethylamino)Propyl]Phenothiazin-2-yl]ethanol
SMILES CC(O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydroacepromazine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2OS/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19/h4-5,7-10,13-14,22H,6,11-12H2,1-3H3
Formelmasse 328.1609