Learn More
2-(1-Methoxy)propylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758338 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Unit Size:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Product Code. 10722402
Brand: Thermo Scientific Acros 413900010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 108-65-6 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-65-6
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00038500
InChI-Schlüssel LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxy-2-propyl acetate, pgmea, 2-acetoxy-1-methoxypropane, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol methyl ether acetate, 1-methoxy-2-acetoxypropane, 2-propanol, 1-methoxy-, acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, propyleneglycol monomethyl ether acetate, acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester
PubChem CID 7946
IUPAC-Name 1-Methoxypropan-2-ylacetat
SMILES CC(COC)OC(=O)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(1-Methoxy)propyl acetate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -87.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 146.0°C
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH(CH3)OC(O)CH3
Brechungsindex 1.4010 to 1.4030
Menge 1 kg
UN-Nummer 1993
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 19.8g/L (25°C)
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(1-Methoxy)propyl acetate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement