Learn More
2-[1 -Methyl-3 -(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10471884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10471884 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10092204 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10471884 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62104CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 898289-61-7
Summenformel C12H9F3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 254.21
MDL-Nummer MFCD09817510
InChI-Schlüssel STBRCNYURIXHAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzaldehyde, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl benzaldehyde, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-5-yl benzaldehyde, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl benzaldehyde, 5-2-formylphenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, benzaldehyde,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229657
IUPAC-Name 2-[2-Methyl-5-(Trifluormethyl)-H-Pyrazol-3-yl]benzaldehyd
SMILES CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 254.21
Reinheit (%) 97%