Learn More
2-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30472621
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472621 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472621 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM322175500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-ol
CAS 101257-32-3
Summenformel C8H17NO
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H17NO/c1-9-5-2-3-8(7-9)4-6-10/h8,10H,2-7H2,1H3
SMILES CN1CCCC(CCO)C1
IUPAC-Name 2-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 143.23
Formelmasse 143.131