Learn More
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazol, Lasergütegrad und geeignet für Szintillationsspektrometrie, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419230 5 g 5 Gramm
11409230 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419230 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16679.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 846-63-9 | C19H13NO | 271.319 g/mol
Starting with the organic fluor 2-(1-naphthyl)-5-phenyloxazole (αNPO), the vNPO and allylNPO monomers were synthesized using Stille coupling followed by purification. Used as a laser dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Beginnend mit dem organischen Fluor-2-(1-naphthyl)-5-phenyloxazol (αNPO) wurden die vNPO- und allylNPO-Monomere mit der Stille-Kupplung synthetisiert, gefolgt von der Reinigung. Wird als Laserfarbstoff verwendet.
Löslichkeit
In kleinen Mengen löslich (4.1E-4 g/L) (25 °C). Löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 846-63-9
Summenformel C19H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 271.319
MDL-Nummer MFCD00019714
InChI-Schlüssel WWVFJJKBBZXWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-naphthyl-5-phenyloxazole, alpha-npo, oxazole, 2-1-naphthalenyl-5-phenyl, 2-1-naphthyl-5-phenyl-1,3-oxazole, 2-naphthalen-1-yl-5-phenyloxazole, oxazole, 2-1-naphthyl-5-phenyl, .alpha.-npo, anpo, 2-alpha-naphthyl-5-phenyloxazole, 2-naphthalen-1-yl-5-phenyl-1,3-oxazole
PubChem CID 70058
IUPAC-Name 2-Naphthalen-1-yl-5-phenyl-1,3-oxazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(O2)C3=CC=CC4=CC=CC=C43
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole
Schmelzpunkt 104°C to 105°C
Hinweise zur Reinheitsqualität Suitable for scintillation spectrometry
Menge 5 g
Beilstein 210666
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (4.1E-4g/L) (25°C). Soluble most organic solvents.
Formelmasse 271.32
Reinheit (%) ≥99%
Güte Laser