Learn More
2-(1-Naphthyl)ethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(1-Naphthyl)ethanol |
| CAS | 773-99-9 |
| Summenformel | C12 H12 O |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H12O/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7,13H,8-9H2 |
| SMILES | OCCc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 2-Naphthalen-1-ylethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.22 |
| Formelmasse | 172.0888 |