Learn More
2-(1-naphthyl)Ethanoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10724773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10724773 1 g -
10591883 250 mg 250 Milligramm
10265594 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10724773 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. S07397DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5121-00-6
Summenformel C12H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 204.65
MDL-Nummer MFCD00175852
InChI-Schlüssel DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride
PubChem CID 2795386
IUPAC-Name 2-Naphthalen-1-ylacetylchlorid
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 1 g
Formelmasse 204.66
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.