Learn More
2-(1-Piperazinyl)-nicotinamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499720
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11499720
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50967.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 87394-64-7 | C10H14N4O | 206.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87394-64-7
Summenformel C10H14N4O
Molekulargewicht (g/mol) 206.25
MDL-Nummer MFCD08061093
InChI-Schlüssel RYNARQDUUQTTFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperazin-1-yl nicotinamide, 2-piperazin-1-ylnicotinamide, 2-1-piperazinyl nicotinamide, 2-piperazin-1-yl pyridine-3-carboxamide, 2-piperazin-1-yl-nicotinamide, chembl47688, 2-piperazin-1-ylnicotinamide dihydrochloride, acmc-1bjdr, 2-1-piperazino nicotinamide, 1-3-carbamoyl-2-pyridyl piperazine
PubChem CID 16785637
IUPAC-Name 2-Piperazin-1-ylpyridin-3-Carboxamid
SMILES NC(=O)C1=C(N=CC=C1)N1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Piperazinyl)nicotinamide
Menge 250 mg
Formelmasse 206.25
Reinheit (%) 95%