Learn More
2-(1-Pyrrolyl)-benzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044367
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11302356
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06069.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10333-68-3 | C11H9NO2 | 187.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10333-68-3
Summenformel C11H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 187.20
MDL-Nummer MFCD00051645
InChI-Schlüssel GNWTWXOZRSBCOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-1-pyrrolyl benzoic acid, 1-2-carboxyphenyl pyrrole, 2-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_002677, 1-o-carboxyphenyl pyrrole, n-2-carboxyphenyl pyrrole, 1h-pyrrol-1-ylbenzoic acid
PubChem CID 728521
IUPAC-Name 2-Pyrrol-1-ylbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1N1C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 102°C to 106°C
Menge 1 g
Beilstein 1343920
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 99%