Learn More
2-[(11bR)-3H-Dinaphtho-[2,1-c:1',2'-e]-phosphepin-4(5H)-yl]-ethylammonium Tetrafluorborat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425455 250 mg 250 Milligramm
15415455 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425455 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60215.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1223007-01-9
Summenformel C24H23BF4NP
Molekulargewicht (g/mol) 443.232
MDL-Nummer MFCD17018773
InChI-Schlüssel AMEHGPFCNMMXTB-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-11br-3h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylammonium tetrafluoroborate, 2-11bs-3h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylammonium tetrafluoroborate, 2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethaminium tetrafluorborate, 2-11bs-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethaminium tetrafluorborate, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 15 ,2,4,6,8,10,16,18,20,22-decaen-13-yl ethanaminium tetrafluoroborate
PubChem CID 72376450
SMILES [B-](F)(F)(F)F.C1C2=C(C3=CC=CC=C3C=C2)C4=C(CP1CC[NH3+])C=CC5=CC=CC=C54
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(11bR)-3H-Dinaphtho[2,1-c:1',2'-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethylammonium tetrafluoroborate
Menge 250 mg
Formelmasse 443.22
Reinheit (%) ≥97%