Learn More
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10133474 250 mg 250 Milligramm
10205764 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133474 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC47514CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 127988-21-0
Summenformel C9H10N4
Molekulargewicht (g/mol) 174.207
MDL-Nummer MFCD09025845
InChI-Schlüssel CBGQHZNXHUCAGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 2-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzeneamine, benzenamine,2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, acmc-20msof, 2-1,2,4-triazolylmethyl phenylamine
PubChem CID 6482003
IUPAC-Name 2-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)Anilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN2C=NC=N2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 174.21
Reinheit (%) 97%