Learn More
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitril, TRC
Artikelnummer. 30403087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403087 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403087 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI385620250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile
CAS 98873-55-3
Summenformel C5H5N3
Menge 250 mg
Synonym 1H-Imidazole-1-acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)imidazole, Imidazol-1-ylacetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C5H5N3/c6-1-3-8-4-2-7-5-8/h2,4-5H,3H2
SMILES N#CCN1C=NC=C1
IUPAC-Name 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 107.11
Formelmasse 107.05