Learn More
2-(1H-Imidazol-1-yl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10431314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10431314 1 g 1 Gramm
10366564 250 mg 250 Milligramm
10275454 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10431314 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC32714DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 26286-54-4
Summenformel C9H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 159.192
MDL-Nummer MFCD03274531
InChI-Schlüssel HVECTIQVQPUSEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-1-imidazolyl aniline, 2-imidazol-1-yl-phenylamine, 2-imidazol-1-yl aniline, benzenamine,2-1h-imidazol-1-yl, 2-imidazolylphenylamine, 2-1h-imidazol-1-yl benzenamine, pubchem10103, n-o-aminophenyl imidazole, 2-imidazol-1-ylphenylamine
PubChem CID 320166
IUPAC-Name 2-Imidazol-1-ylanilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N2C=CN=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%