Learn More
2-(1H-imidazol-1-yl)bensonitril, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10269202
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10269202 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10168002 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269202 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC32716EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 25373-49-3
Summenformel C10H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 169.187
MDL-Nummer MFCD00127074
InChI-Schlüssel MNKBJOSIVSQUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 2-1h-imidazol-1-yl benzenecarbonitrile, benzonitrile, 2-1h-imidazol-1-yl, 2-1-imidazolyl benzonitrile, 2-imidazol-1-yl benzonitrile, 2-imidazolylbenzenecarbonitrile, 1-2-cyanophenyl imidazole, benzonitrile, o-imidazol-1-yl, acmc-1ck5o, 1-2-cyanophenyl-imidazole
PubChem CID 190275
IUPAC-Name 2-Imidazol-1-ylbenzonitril
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)N2C=CN=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 169.19
Reinheit (%) 97%