Learn More
2-(1-H-Pyrazol-1-yl)benzoesäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10719773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10719773 1 g 1 Gramm
10435032 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10719773 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC24401DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 55317-53-8
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.186
MDL-Nummer MFCD03086184
InChI-Schlüssel MHACZVWKWUMHRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, 2-1-pyrazolyl benzoic acid, 2-pyrazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-1h-pyrazol-1-yl, 2-pyrazol-1-yl-benzoic acid, 2-pyrazolylbenzoic acid, pubchem19561, 2-1-pyrazolyl benzoicacid, benzoic acid,2-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 4738383
IUPAC-Name 2-Pyrazol-1-ylbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)N2C=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 188.19
Reinheit (%) 97%