Learn More
2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17505595 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17505595 1 g 1 Gramm
17515595 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17505595 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469560010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 25700-11-2
Summenformel C8H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 145.17
MDL-Nummer 09033534
InChI-Schlüssel XXTPHXNBKRVYJI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin
SMILES C1=CN(N=C1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Alpha-Vektor PYRAZOLYLPYRIDINE
Chemischer Name oder Material 2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin
Schmelzpunkt 35°C to 45°C
Farbe Weiß bis fast weiß
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Brocken