Learn More
2-(1H-Pyrazol-3-yl)-pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460210 5 g 5 Gramm
11450210 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460210 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50670.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75415-03-1 | C8H7N3 | 145.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75415-03-1
Summenformel C8H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 145.17
MDL-Nummer MFCD00115151
InChI-Schlüssel HKEWOTUTAYJWQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-pyrazol-3-yl pyridine, 2-1h-pyrazol-5-yl pyridine, 2-pyrazol-3-yl-pyridine, 2-1h-pyrazol-3-yl-pyridine, 2-3-pyrazolyl pyridine, pyridine, 2-1h-pyrazol-3-yl, 3-2-pyridyl pyrazole, 2-2h-pyrazol-3-yl pyridine, 2-3e-pyrazol-3-ylidene-1h-pyridine, pyrazolylpyridine
PubChem CID 2797657
IUPAC-Name 2-(1H-Pyrazol-5-yl)Pyridin
SMILES N1N=CC=C1C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Schmelzpunkt 121°C to 122°C
Menge 5 g
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 98%