Learn More
2,2'-(1,4-Piperazindiyl)bis[6,7-dimethoxy-4-chinazolinamin] (Terazosin-Verunreinigung), TRC
Artikelnummer. 30427652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427652 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP48062010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine)
CAS 102839-00-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C24 H28 N8 O4
Menge 10 mg
Synonym 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis-(6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine), 2,2'-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. E (EP), Doxazosin Mesilate Imp. H (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. E (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C24H28N8O4/c1-33-17-9-13-15(11-19(17)35-3)27-23(29-21(13)25)31-5-7-32(8-6-31)24-28-16-12-20(36-4)18(34-2)10-14(16)22(26)30-24/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30)
SMILES COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)c4nc(N)c5cc(OC)c(OC)cc5n4
IUPAC-Name 2-[4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxychinazolin-4-amin
Molekulargewicht (g/mol) 492.53
Formelmasse 492.2234
Reinheit (%) >95