Learn More
2-[2-[2-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]Thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol, TRC
Artikelnummer. 30134663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134663 250 mg 250 Milligramm
30004960 100 mg 100 Milligramm
30008997 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134663 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD418685250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1356906-17-6
Summenformel C25 H33 N3 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 471.612
Synonym 2-[2-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol, Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, Quetiapine Fumarate Imp. J (EP)
IUPAC-Name 2-[2-[2-[2-(4-Benzo[b][1,4]Benzothiazepin-6-Ylpiperazin-1-yl)Ethoxy]Ethoxy]Ethoxy]Ethanol
SMILES OCCOCCOCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H33N3O4S/c29-14-16-31-18-20-32-19-17-30-15-13-27-9-11-28(12-10-27)25-21-5-1-3-7-23(21)33-24-8-4-2-6-22(24)26-25/h1-8,29H,9-20H2
Formelmasse 471.219