Learn More
2-[2-[2-[2-[6-(Biotinylaminohexanoyl]Aminoethoxy]Ethoxy]Ethoxy]-4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-Diazirin-3-yl]Benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30010855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010855 1 mg 1 Milligramm
30004868 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010855 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3948571MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207971-23-1
Summenformel C31 H43 F3 N6 O8 S
Molekulargewicht (g/mol) 716.7687
Synonym 2-[[21-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-10,17-dioxo-3,6-dioxa-9,16-diazaheneicos-1-yl]oxy]-4-[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]-Benzoic acid
IUPAC-Name 2-[2-[2-[2-[6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]hexanoylamino]ethoxy]ethoxy]ethoxy]-4-[3-(trifluoromethyl)diazirin-3-yl]benzoesäure
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1OCCOCCOCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23)C4(N=N4)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[2-(2-[2-[6-(Biotinylaminohexanoyl)aminoethoxy]ethoxy]ethoxy)]-4-[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic Acid
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C31H43F3N6O8S/c32-31(33,34)30(39-40-30)20-9-10-21(28(43)44)23(18-20)48-17-16-47-15-14-46-13-12-36-26(42)7-2-1-5-11-35-25(41)8-4-3-6-24-27-22(19-49-24)37-29(45)38-27/h9-10,18,22,24,27H,1-8,11-17,19H2,(H,35,41)(H,36,42)(H,43,44)(H2,37,38,45)/t22-,24-,27-/m0/s1
Formelmasse 716.2815