Learn More
2-(2,2,2-Trifluorethoxy)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15439825 250 mg 250 Milligramm
15459217 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439825 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52471.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 957060-90-1 | Molecular Formula: C8H8BF3O3 | Molecular Weight: 219.954 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957060-90-1
Summenformel C8H8BF3O3
Molekulargewicht (g/mol) 219.954
MDL-Nummer MFCD09027258
InChI-Schlüssel IFWDRBWGMUCFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,2,2-trifluoroethoxy phenylboronic acid, 2-2,2,2-trifluoroethoxy benzeneboronic acid, 2-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronic acid, acmc-209s1a, 2-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronicacid
PubChem CID 43145273
IUPAC-Name [2-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=CC=C1OCC(F)(F)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 125°bis 128 °C
Menge 250 mg
Formelmasse 219.95
Reinheit (%) 98%