Learn More
2,2,2,3'-Tetrafluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15412019 5 g 5 Gramm
15402019 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412019 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64704.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 708-64-5 | C8H4F4O | 192.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 708-64-5
Summenformel C8H4F4O
Molekulargewicht (g/mol) 192.11
MDL-Nummer MFCD00039236
InChI-Schlüssel NQSPTMFCJGKOQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-3-fluorophenyl ethanone, m-fluorotrifluoroacetophenone, acetophenone, 2,2,2,3'-tetrafluoro, 2,2,2-trifluoro-1-3-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-3-fluorophenyl, ethanone,2,2,2-trifluoro-1-3-fluorophenyl, acmc-20aol4, m,alpha,alpha,alpha-tetrafluoroacetophenone, 2,2,2,3'-trtrafluoroacetophenone
PubChem CID 69723
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-1-(3-Fluorphenyl)ethanon
SMILES FC1=CC=CC(=C1)C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.372 g/mL
Siedepunkt 79°C (50 mmHg)
Flammpunkt 17°C (63°F)
Brechungsindex 1.444
Menge 5 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1872788
Formelmasse 192.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit