Learn More
2-(2-((2-(((4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl)amino)ethyl)amino)ethoxy)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30364616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364616 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364616 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2929502.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-((2-(((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)amino)ethyl)amino)ethoxy)ethanol
CAS 2518402-06-5
Summenformel C19 H25 Cl N2 O2
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H25ClN2O2/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-11-10-21-12-14-24-15-13-23/h1-9,19,21-23H,10-15H2
SMILES OCCOCCNCCNC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC-Name 2-[2-[2-[[(4-Chlorphenyl)-phenylmethyl]amino]ethylamino]ethoxy]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 348.867
Formelmasse 348.16