Learn More
2-[2-(2-Chlorethoxy)ethoxy]ethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10643795 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10643795 10 g Glasflasche 10 Gramm
10255064 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10643795 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 172270100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5197-62-6 | C6H13ClO3 | 168.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5197-62-6
Summenformel C6H13ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
MDL-Nummer MFCD00002874
InChI-Schlüssel KECMLGZOQMJIBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-2-chloroethoxy ethoxy ethanol, ethanol, 2-2-2-chloroethoxy ethoxy, triethylene glycol monochloride, triethylene glycol monochlorohydrin, ethanol,2-2-2-chloroethoxy ethoxy, 2-2-2-chloro-ethoxy ethoxy ethanol, 2-2-2-chloroethoxy ethoxy-ethanol
PubChem CID 78871
IUPAC-Name 2-[2-(2-Chlorethoxy)ethoxy]ethanol
SMILES C(COCCOCCCl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethanol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.1630g/mL
Siedepunkt 256.0°C to 258.0°C
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH2)2O(CH2)2OCH2OH
Menge 10 g
Beilstein 01, 468
Relative Dichte 1.163
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.