Learn More
2,2,2-Tribromethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432988 100 g 100 Gramm
11412988 5 g 5 Gramm
11422988 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18706.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-80-9 | C2H3Br3O | 282.757 g/mol
2,2,2-Tribromoethanol is utilized in organic synthesis of beta-amino alcohols. The pharmaceutical preparation of tribromoethanol serves as an anesthetic in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,2-Tribromethanol wird bei der organischen Synthese von Beta-Aminoalkoholen verwendet. Die pharmazeutische Zubereitung von Tribromethanol dient als Narkose in der Medizin.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Benzol und Warmölether. Teilweise wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-80-9
Summenformel C2H3Br3O
Molekulargewicht (g/mol) 282.757
MDL-Nummer MFCD00004671
InChI-Schlüssel YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan
PubChem CID 6400
IUPAC-Name 2,2,2-Tribromethanol
SMILES C(C(Br)(Br)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Tribromoethanol
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Siedepunkt 92°C to 93°C (10 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 1733249
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,benzene and warmpetroleum ether. Partially soluble in water.
Formelmasse 282.76
Reinheit (%) 99%