Learn More
2,2,2-Trichlor-Essigsäure, TRC
Artikelnummer. 17990515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17990515 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17990515 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77383510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 76-03-9
Summenformel C2 H Cl3 O2
Menge 10 g
Synonym Trichloroacetic acid, 2,2,2-Trichloroacetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
SMILES OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 163.39
Formelmasse 161.9042