Learn More
2,2,2-Trichloracetamid,98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3779696 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10772241 25 g Glasflasche 25 Gramm
10543181 100 g Glasflasche 100 Gramm
10627694 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10772241
Marke: Thermo Scientific Acros 202920250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 594-65-0 | C2H2Cl3NO | 162.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-65-0
Summenformel C2H2Cl3NO
Molekulargewicht (g/mol) 162.39
MDL-Nummer MFCD00008009
InChI-Schlüssel UPQQXPKAYZYUKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetamide, acetamide, 2,2,2-trichloro, amid kyseliny trichloroctove, acetamide, alpha-trichloro, unii-i8bl3305ro, amid kyseliny trichloroctove czech, 2,2,2-trichloro-acetamide, acetamide, .alpha.-trichloro, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trichloroacetamide, trichloro-acetamide
PubChem CID 61144
IUPAC-Name trichloroacetamide
SMILES NC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2, 2-Trichloroacetamide
CAS Min. % 98.5, 98%
Schmelzpunkt 139°C to 143°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 238°C to 240°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CCl3CONH2
Menge 25 g
Beilstein 02, 211
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ethylether
Formelmasse 162.4
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trichloroacetamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.