Learn More
2,2,2-Trichlorethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338015 5 g 5 Gramm
15468879 25 g 25 Gramm
11348015 100 g 100 Gramm
11358015 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11338015 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08163.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 115-20-8 | C2H3Cl3O | 149.395 g/mol
2,2,2-Trichloroethanol is used as a sedative or a hypnotic. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,2-Trichlorethanol wird als Sedativum oder Hypnotikum verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, starken Reduktionsmitteln, Säurechloriden, Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-20-8
Summenformel C2H3Cl3O
Molekulargewicht (g/mol) 149.395
MDL-Nummer MFCD00004677
InChI-Schlüssel KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
PubChem CID 8259
ChEBI CHEBI:28094
IUPAC-Name 2,2,2-Trichlorethanol
SMILES C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trichloroethanol
Schmelzpunkt 17°C to 18°C
Dichte 1.56
pH 5 bis 6
Siedepunkt 151°C to 153°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4895
Menge 5 g
Beilstein 1697495
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9638
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 149.4
Reinheit (%) 99%