Learn More
2,2,2-Trichlorethylchlorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate is used as a protecting reagent for aliphatic and aromatic hydroxyl and amino groups. It is used as derivatizing reagent in gas chromatographic/mass spectrometric determination of a large range of amphetamine-related drugs and ephedrines in plasma, urine and hair samples, during N-demethylation of dextromethorphan. It was used as starting reagent during the synthesis of 6-Nor-9,10-dihydrolysergic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,2,2-Trichlorethylchlorformiat wird als Schutzreagenz für aliphatische und aromatische Hydroxyl- und Aminogruppen verwendet. Wird als Derivatisierungsreagenz bei der gaschromatographischen/massenspektrometrischen Bestimmung einer großen Bandbreite von Amphetamin-bezogenen Arzneimitteln und Ephedrinen in Plasma-, Urin- und Haarproben während der N-Demethylierung von Dextromethorphan verwendet. Wurde als Ausgangsreagenz bei der Synthese von 6-Nor-9,10-dihydrolysergsäuremethylester verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Benzol, Chloroform, Ethanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Exsikkat bei 4 °C. Unter Inertgas aufbewahren. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,2-Trichloroethyl chloroformate |
| Schmelzpunkt | 0°C to 2°C |
| Dichte | 1.539 |
| Siedepunkt | 171°C to 172°C |
| Flammpunkt | >100°C (212°F) |
| Brechungsindex | 1.47 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3277 |
| Beilstein | 970619 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |