Learn More
2,2,2-Trichlorethylchlorsulfat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,2-Trichloroethyl Chlorosulfate |
| CAS | 764-09-0 |
| Summenformel | C2 H2 Cl4 O4 S |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H2Cl4O4S/c3-2(4,5)1-9-11(7,8)10-6/h1H2 |
| SMILES | ClOS(=O)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-Name | Chlor-2,2,2-Trichlorethylsulfat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 263.91 |
| Formelmasse | 261.8428 |