Learn More
2,2,2-Trifluor-N-[2-(4-iod-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamid, TRC
Artikelnummer. 30456956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456956 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456956 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT78306550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoro-N-[2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamide
CAS 159277-10-8
Summenformel C12H13F3INO3
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H13F3INO3/c1-19-9-6-8(16)10(20-2)5-7(9)3-4-17-11(18)12(13,14)15/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,17,18)
SMILES COc1cc(CCNC(=O)C(F)(F)F)c(OC)cc1I
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-N-[2-(4-iod-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 403.14
Formelmasse 402.9892