Learn More
2,2,2-trifluoro-N-(3-pyridyll)acetamid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495757 1 g 1 Gramm
15405767 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32967.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14815-19-1
Summenformel C7H5F3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.13
MDL-Nummer MFCD00465465
InChI-Schlüssel KNGWJNVUCYDZJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoro-n-pyridin-3-yl acetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-3-pyridinyl, 2,2,2-trifluoro-n-3-pyridyl acetamide, 3-trifluoroacetylamino pyridine, 3-aminopyridine, n-trifluoroacetyl
PubChem CID 605298
IUPAC-Name 2,2,2-trifluoro-N-(pyridin-3-yl)acetamide
SMILES FC(F)(F)C(=O)NC1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoro-N-(3-pyridyl)acetamide
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
Menge 1 g
Formelmasse 190.13
Reinheit (%) 96%