Learn More
2,2,2-Trifluor-n-Methylacetamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456696
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456696 25 g 25 Gramm
11446696 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456696 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23851.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 815-06-5 | C3H4F3NO | 127.066 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 815-06-5
Summenformel C3H4F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 127.066
MDL-Nummer MFCD00009670
InChI-Schlüssel IQNHBUQSOSYAJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-acetamide, n-metnyl-2,2,2-trifluoroacetamide, methyltrifluoroacetamide, acmc-209plm, n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 69948
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-N-methylacetamid
SMILES CNC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide
Schmelzpunkt 49°C to 52°C
Siedepunkt 156°C to 157°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Strukturformel CF3CONHCH3
Menge 25 g
Beilstein 1703392
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 127.07
Reinheit (%) ≥98%