Learn More
2,2,2-Trifluor-N'-(trifluoracetyl)acetohydrazid, TRC
Artikelnummer. 30457356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457356 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457356 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT842940100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide
CAS 667-35-6
Summenformel C4 H2 F6 N2 O2
Menge 100 mg
Synonym 2,2,2-Trifluoroacetic acid 2-(2,2,2-trifluoroacetyl)hydrazide, 1,2-Bis(trifluoroacetyl)hydrazine, 2,2,2-Trifluoro-N'-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetohydrazide, 2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide, NSC 23684
InChI-Formel InChI=1S/C4H2F6N2O2/c5-3(6,7)1(13)11-12-2(14)4(8,9)10/h(H,11,13)(H,12,14)
SMILES FC(F)(F)C(=O)NNC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-N'-(2,2,2-Trifluoracetyl)acetohydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 224.061
Formelmasse 224.002