Learn More
2,2,2-Trifluoracetamid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407117
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11407117 25 g 25 Gramm
11417117 100 g 100 Gramm
11427117 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11407117
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14451.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 354-38-1 | C2H2F3NO | 113.04 g/mol
2,2,2-Trifluoroacetamide used in a convenient alternative to the Gabriel synthesis of primary amines from halides by N-alkylation followed by cleavage of the readily-hydrolyzed trifluoroacetyl group and for improved N-alkylation under phase-transfer conditions allowing successive alkylation with different alkyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,2-Trifluoracetamid wird verwendet als praktische Alternative zur Synthese von primären Aminen aus Halogeniden durch N-Alkylierung, gefolgt von der Spaltung der bereits hydrolysierten Trifluoracetylgruppe und für eine verbesserte N-Alkylierung unter Phasenübertragungs-Bedingungen, die eine aufeinanderfolgende Alkylierung mit verschiedenen Alkylgruppen ermöglicht.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (460 g/l bei 20 °C), Alkohol, Ether, Chloroform (teilweise) und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 354-38-1
Summenformel C2H2F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.04
MDL-Nummer MFCD00008008
InChI-Schlüssel NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro, unii-36mu16byfk, n-trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-acetamide, 36mu16byfk, trifluroacetamide, trifluoro-acetamide, snylgqhjptadtaetp@, pubchem12622
PubChem CID 67717
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluoracetamid
SMILES NC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroacetamide
Schmelzpunkt 70°C to 75°C
Siedepunkt 162°C to 164°C
Menge 25 g
Beilstein 1753625
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (460g/L at 20°C),alcohol,ether,chloroform (partially),and methanol.
Formelmasse 113.04
Reinheit (%) 97%