Learn More
2,2,2-Trifluoracetophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,2-Trifluoroacetophenone |
| CAS | 434-45-7 |
| Summenformel | C8H5F3O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | (Trifluoroacetyl)benzene, 2,2,2-Trifluoro-1-phenyl-1-ethanone, 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanone, NSC 42752, Phenyl Trifluoromethyl Ketone, Trifluoromethyl Phenyl Ketone, α,α,α-Trifluoroacetophenone, ω,ω,ω-Trifluoroacetophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | FC(F)(F)C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 2,2,2-Trifluor-1-Phenylethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.12 |
| Formelmasse | 174.0292 |