Learn More
2,2,2-Trifluorethanol, ≥99.8 % (GC), Elutionsadditiv für LC-MS, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15670800 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 ml
10 x 1 ml
Verpackung:
Ampulle
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Stück
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15670800 50 ml Glasflasche 50 Milliliter
15628500 10 x 1 ml Ampulle 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15670800 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 0584150ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Eluentenzusatz für LC-MS
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-89-8
Summenformel C2H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 100.04
MDL-Nummer MFCD00004672
InChI-Schlüssel RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trifluorethanol, 2,2,2-Trifluorethan-1-ol, 2,2,2-Trifluorethylalkohol, Trifluorethylalkohol, Trifluor-Ethanol, Perfluor-1,1-Dihydroethanol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluorethanol
SMILES OCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluorethanol
Schmelzpunkt -44 °C (Literatur)
Farbe Farblos
Dichte 1.391 g/ml bei 20 °C, 1.373 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 77 °C bis 80 °C
Flammpunkt 29 °C (84.2 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CH2OH
Brechungsindex n20/D 1.3 (Lit.)
Menge 50 ml
UN-Nummer UN1986
Beilstein 1733203
Dampfdichte 3.5 (vs. Luft)
Formelmasse 100.04 mol
Dampfdruck 70 mmHg (25 °C)