Learn More
2,2,2-Trifluorethanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Trifluoroethanol serves as a solvent and a raw material in organic chemistry and biology. TFE is a solvent of choice for hydrogen peroxide-mediated oxidations of sulfides. Trifluoroethanol acts as a protein denaturant. It is used in the manufacture of certain pharmaceuticals and drug substances. The drug fluromer, which is 2,2,2-trifluoro-1-vinyloxyethane, is the vinyl ether of trifluorethanol. It is an effective solvent for peptides and proteins, and used for NMR-based protein folding studies, and in the manufacture of nylon. As a source of the trifluoromethyl group, it is employed in several organic reactions, for example in Still-Gennari modification of Horner-Wadsworth-Emmons reaction (HWE) reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trifluorethanol dient als Lösungsmittel sowie als Rohstoff in der organischen Chemie und Biologie. TFE ist ein Lösungsmittel der Wahl für wasserstoffperoxidvermittelte Oxidationen von Sulfiden. Trifluorethanol wirkt als Protein-Vergällungsmittel. Wird bei der Herstellung bestimmter Arzneimittel und Wirkstoffe verwendet. Das Medikament Fluromer, das 2,2,2-Trifluor-1-Vinyloxyethan ist, ist der Vinylether von Trifluorethanol. Ist ein effektives Lösungsmittel für Peptide und Proteine und wird für NMR-basierte Proteinfaltungsstudien sowie bei der Herstellung von Nylon verwendet. Als Quelle der Trifluormethylgruppe wird sie in mehreren organischen Reaktionen eingesetzt, zum Beispiel bei Still-Gennari-Modifikation der Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion (HWE).
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äthern, Ketonen, Alkoholen und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2,2,2-Trifluoroethanol |
| Schmelzpunkt | -44°C |
| Dichte | 1.391 |
| Siedepunkt | 74°C to 75°C |
| Flammpunkt | 29°C (84°F) |
| Strukturformel | CF3CH2OH |
| Brechungsindex | 1.29 |
| Menge | 1000 g |
| UN-Nummer | UN1992 |
| Beilstein | 1733203 |
| Show More |
Safety and Handling
- 2,2,2-Trifluoroethanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-Trifluoroethanol