Learn More
2,2,2-Trifluorethanol-d3, 99 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051989
Click to view available options
Menge:
1 g
5 x 1g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11334478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042363.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
NMR-Lösungsmittel
NMR Solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77253-67-9
Summenformel C2H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 103.06
MDL-Nummer MFCD00037682
InChI-Schlüssel RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, ≥99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
PubChem CID 2724851
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethanol-d3
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,45 g/mL
Verpackung Ampullen, vorgeritzt
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 1 g
Schmelzpunkt -44 °C
Siedepunkt 77°bis 80 °C
UN-Nummer UN1992
IUPAC-Name Trifluoro(²H₂)ethan-1-(²H)ol
Formelmasse 103.06
Reinheit (%) 99%