Learn More
2,2,2-Trifluorethylformiat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332199 5 g 5 Gramm
11322199 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332199 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27212.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32042-38-9 | Molecular Formula: C3H3F3O2 | Molecular Weight: 128.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32042-38-9
Summenformel C3H3F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.05
MDL-Nummer MFCD06797733
InChI-Schlüssel CAFROQYMUICGNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tfef, formic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylformate, trifluoroethyl formate, zlchem 326, hcooch2cf3, acmc-209hq8, ksc495g7p, 2,2,2-trifluoroethyl formate, 2,2,2-tris fluoranyl ethyl methanoate
PubChem CID 141681
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluorethylformat
SMILES FC(F)(F)COC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethyl formate
Dichte 1.317
Siedepunkt 59°C to 60°C
Flammpunkt 7°C (45°F)
Brechungsindex 1.001
Menge 5 g
UN-Nummer UN3272
Formelmasse 128.05
Reinheit (%) 95%