Learn More
2,2,2-Trifluorethylmethacrylat, 98 %, stab. mit 30-50 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447515 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15447515 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17012.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Namenshinweis stabilized with 30 to 50 ppm 4-methoxyphenol
CAS 352-87-4
Dichte 1.181
Siedepunkt 29°C to 30°C (40 mmHg)
Flammpunkt 25°C (77°F)
Geruch Pungent
Summenformel C6H7F3O2
Brechungsindex 1.361
MDL-Nummer MFCD00013576,MFCD00274739
Menge 25 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 4175872
Synonym 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate, trifluoroethyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2-methyl-acrylic acid 2,2,2-trifluoro-ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, trifluoroethyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl m, acmc-1af8z
InChI-Schlüssel QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluorethyl-2-methylprop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 168.12
PubChem CID 9608
Formelmasse 168.12
Reinheit (%) 98%