Learn More
2,2,2-Trifluorethyltrifluoracetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,2-Trifluoroethyl Trifluoroacetate |
| CAS | 407-38-5 |
| Summenformel | C4H2F6O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2,2,2-Trifluoroethyl 2,2,2-Trifluoroacetate, 2,2,2-Trifluoroethyl Trifluoroacetate, Trifluoroacetic Acid 2,2,2-trifluoroethyl Ester, Trifluoroethyl Trifluoroacetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H2F6O2/c5-3(6,7)1-12-2(11)4(8,9)10/h1H2 |
| SMILES | O=C(OCC(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 2,2,2-Trifluorethyl-2,2,2-trifluoracetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 196.05 |
| Formelmasse | 196 |