Learn More
2,2,2-Trifluorethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485686 1 g 1 Gramm
11495686 5 g -
11405696 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20789.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 753-90-2 | C2H4F3N | 99.056 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 753-90-2
Summenformel C2H4F3N
Molekulargewicht (g/mol) 99.056
MDL-Nummer MFCD00008132
InChI-Schlüssel KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethylamine, trifluoroethylamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine, 2-amino-1,1,1-trifluoroethane, ethylamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoro-ethylamine, 2,2,2-trifluorethanamin, trifluoro ethylamine, trifluoroethyl amine
PubChem CID 9773
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluoroethanamin
SMILES C(C(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethylamine
Dichte 1.245
Siedepunkt 36°C to 38°C
Flammpunkt −16°C (3°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.295
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1733204
Formelmasse 99.06
Reinheit (%) 98%