Learn More
2,2,2-Trifluorethylamin, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15700859 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15700859 50 g Glasflasche 50 Gramm
10753341 1 g Glasflasche 1 Gramm
10190422 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15700859 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 303500500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 753-90-2 | C2H4F3N | 99.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 753-90-2
Summenformel C2H4F3N
Molekulargewicht (g/mol) 99.06
MDL-Nummer MFCD00008132
InChI-Schlüssel KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethylamine, trifluoroethylamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine, 2-amino-1,1,1-trifluoroethane, ethylamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoro-ethylamine, 2,2,2-trifluorethanamin, trifluoro ethylamine, trifluoroethyl amine
PubChem CID 9773
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluoroethanamin
SMILES C(C(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2, 2-Trifluoroethylamine
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.2400g/mL
Siedepunkt 37°C to 38°C
Flammpunkt -16°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CH2NH2
Brechungsindex 1.3000 to 1.302
Menge 50 g
Relative Dichte 1.24
Formelmasse 99.06
Reinheit (%) 99.50%
Physikalische Form Flüssigkeit