Learn More
2,2,2-Trifluoriodethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433398 10 g 10 Gramm
11443398 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17804.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 353-83-3 | C2H2F3I | 209.938 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 353-83-3
Summenformel C2H2F3I
Molekulargewicht (g/mol) 209.938
MDL-Nummer MFCD00001082
InChI-Schlüssel RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroethyl iodide, trifluoroethyl iodide, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo, 1-iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroiodoethane, cf3ch2i, unii-ca0j38we9z, 1,1,1-trifluoroiodoethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo-ethane
PubChem CID 67709
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluoro-2-Iodoethan
SMILES C(C(F)(F)F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroiodoethane
Dichte 2.142
Siedepunkt 53°C to 55°C
Brechungsindex 1.4009
Menge 10 g
Beilstein 1733201
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 209.94
Reinheit (%) 99%