Learn More
2,2,2-Trimethylacetamidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413314 25 g 25 Gramm
11493304 1 g 1 Gramm
11403314 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413314 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10613.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18202-73-8 | C5H13ClN2 | 136.623 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18202-73-8
Summenformel C5H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 136.623
MDL-Nummer MFCD00051988
InChI-Schlüssel ARDGQYVTLGUJII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride, pivalamidine hydrochloride, pivalimidamide hydrochloride, tert-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hydrochloride, 2,2-dimethyl-propionamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hcl, t-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropanamidine hydrochloride, 2,2,2-trimethylacetamidine hydrochloride
PubChem CID 2781880
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropanimidamid;hydrochlorid
SMILES CC(C)(C)C(=N)N.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trimethylacetamidine hydrochloride
Schmelzpunkt 188°C to 193°C
Menge 25 g
Beilstein 3618865
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 136.63
Reinheit (%) 98%